Learn More
Nitrate d’argent, ACS, > 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Nitrate d’argent, AgNO3, Numéro CAS 7761-88-8, nitrate d’argent, nitrate d’argent i, argenti nitras, sel d’argent d’acide nitrique i, caustique lunaire, argerol, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, silbernitrat, 100 g, > 99,9 % (à base de métaux), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
45.68€ - 1004.44€
Identifiants chimiques
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AgNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.87 |
Numéro MDL | MFCD00003414 |
Clé InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolAfficher plus |
CID PubChem | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nom IUPAC | nitrate d’argent(1+) |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.06 |
5 g |
45.68€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.14 |
25 g |
88.98€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.22 |
100 g |
218.89€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.36 |
500 g |
1004.44€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
nitrate d’argent(1+) |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolAfficher plus | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Silver nitrate | |
For AAS analysis | |
Cristalline | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate d’argent(1+) | |
24470 | |
169.87 | |
Light sensitive |
212°C | |
7761-88-8 | |
>99.9% (metals basis) | |
MFCD00003414 | |
Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
Réactif ACS | |
4.352 g/mL |
Sécurité et traitement
P220-P221-P234-P260-P262-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H290-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VW4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Nitrate d'argent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..