Learn More
Nitrate d’argent, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le nitrate d’argent est utilisé dans l’argenture, la photographie, la fabrication d’autres composés argentés, les miroirs, la porcelaine à colorier et la coloration en histologie. S’utilise comme coloration dans la microscopie électronique à balayage et comme ingrédient clé dans plusieurs compositions pharmaceutiques antiseptiques et antibactériennes à base d’argent. Le nitrate d’argent(I) peut être utilisé pour séparer les mélanges d’alcènes par absorption sélective et pour les réactions de déprotection et d’oxydation dans la synthèse organique. Il est largement utilisé comme réactif analytique en raison de sa réaction immédiate avec des ions halogénures formant un précipité insoluble d’halogénures d’argent(I).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé dans l’argenture, la photographie, la fabrication d’autres composés argentés, les miroirs, la porcelaine à colorier et la coloration en histologie.
- Trouve son application comme coloration dans la microscopie électronique à balayage et comme ingrédient clé dans plusieurs compositions pharmaceutiques antiseptiques et antibactériennes à base d’argent.
- Utilisé pour séparer les mélanges d’alcènes par absorption sélective et pour les réactions de déprotection et d’oxydation dans la synthèse organique.
- Largement utilisé comme réactif analytique en raison de sa réaction immédiate avec des ions halogénures formant un précipité insoluble d’halogénures d’argent(I)
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 444°C |
| Nom chimique ou matériau | Silver nitrate |
| Point de fusion | 212°C |
| CAS | 7761-88-8 |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1009 Ea. |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule moléculaire | AgNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00003414 |
| Numéro UN | UN1493 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.