Learn More
Nitrate d’argent, 99,85 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974341
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 444.0°C
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate
Point de fusion 212.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Formule linéaire AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Informations sur la solubilité Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids de la formule 169.87
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >444°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.