Learn More
Nitrate d’argent, 99,85 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10503951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Code produit. 10503951
Marque: Thermo Scientific Acros 197680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Formule linéaire AgNO3
Merck Index 15, 8657
Nom IUPAC argent ; nitrate
Poids de la formule 169.87
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >444°C