Learn More
Nitrate d’argent, 99,85 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver nitrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.85% |
| Formule linéaire | AgNO3 |
| Merck Index | 15, 8657 |
| Nom IUPAC | nitrate d’argent(1+) |
| Poids de la formule | 169.87 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.80% |
| Afficher plus |