Learn More
Nanoparticules d’argent, 40 nm, 0,02 mg/ml, fournies dans 2 mM de citrate de sodium, absorption à 416 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474515
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 15474515
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67090.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nanoparticles
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 416nm absorption
Quantité 25 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 40nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide