Learn More
Iodure d’argent, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10072790
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-96-2
Formule moléculaire AgI
Poids moléculaire (g/mol) 234.77
Numéro MDL MFCD00003412
Clé InChI MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
CID PubChem 24563
Nom IUPAC iodure d’argent
SMILES [Ag]I
Spécification
Point d’ébullition 1506°C
Nom chimique ou matériau Silver iodide
Point de fusion 557°C
Note relative au nom Pure
Couleur Jaune
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Ag)
Formule linéaire AgI
Merck Index 15, 8655
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.03mg/l
Poids de la formule 234.77
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.68
Densité 5.6800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.