Learn More
Oxyde d’argent(I), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359188
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 11359188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polissage du verre, coloration du verre en jaune, catalyseur, purification de l’eau potable, réactif de laboratoire, épurateur de dioxyde de carbone et capteurs chimiques. Il est utilisé dans la préparation d’autres composés à base d’argent et dans les piles à l’oxyde d’argent. En chimie organique, l’oxyde d’argent est utilisé comme agent oxydant des aldéhydes pour produire des acides carboxyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20667-12-3
Formule moléculaire Ag2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.74
Numéro MDL MFCD00003404
Clé InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver(I) oxide
Point de fusion 230°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Poids de la formule 231.74
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect Dark brown powder
Densité 7.2 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver(I) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver oxide