Learn More
Hexafluoroantimonate d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307237
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11307237
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Silver hexafluoroantimonate is used as a catalyst for the preparation of a number of compounds. It acts as an acidic catalyst in epoxide opening reactions and sulfenylation reactions , controlled initiator in polymerization reactions, and as an activator of catalyst in certain organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26042-64-8
Formule moléculaire AgF6Sb
Poids moléculaire (g/mol) 343.619
Numéro MDL MFCD00003401
Clé InChI GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonyme silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
CID PubChem 16687962
Nom IUPAC hexafluoroantimonate(1-) d’argent
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver hexafluoroantimonate
Couleur Blanc à crème
Forme physique Poudre / grumeau
Quantité 1 g
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 343.41
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver(I) hexafluoroantimonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver(I) hexafluoroantimonate