Learn More
Feuille d’argent, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11378988
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Forme : env. 0,16 g/25 x 25 mm ; Trempe : douce
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver-colored foil
Densité 10.5g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Characteristic
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur