Learn More
BINDER Contrat de maintenance SILVER de 3 ans
Maintenance service as contractually agreed.
606.25€ - 1361.25€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30274266
|
BINDER
DL20-0825 |
BINDER Chambers Series KBF-S, KBF-S ECO |
952.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274292
|
BINDER
DL20-0855 |
BINDER Chambers Series UF V |
606.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274308
|
BINDER
DL20-0875 |
BINDER Chambers Series CB, CB-S |
1052.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274285
|
BINDER
DL20-0860 |
Chambres BINDER série VDL |
1361.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274277
|
BINDER
DL20-0845 |
BINDER Chambers Series KT, KB, KB ECO |
606.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274276
|
BINDER
DL20-0815 |
BINDER Series B, BD, BD-S, E, ED, ED-S |
606.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274270
|
BINDER
DL20-0835 |
BINDER Chambers Series MKF, MKFT |
1088.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274267
|
BINDER
DL20-0865 |
BINDER Chambers Series CBF |
1126.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30274304
|
BINDER
DL20-0880 |
BINDER Chambers Series VD |
1126.25€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Maintenance service as contractually agreed
- Visual inspection of mechanical and electrical components
- Check of control response
- 20% discount on spare parts
- Testing of all key functions
- Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
- Without certificate
Spécification
Maintenance Service |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER Contrat de maintenance SILVER de 3 ans