Learn More
Uvex Masque-coque FFP3
La gamme de produits uvex silv-Air c comprend des masques de protection respiratoire coques et pliables classiques, adaptés à toutes les formes de visage.
Marque:  Uvex 8762310
58.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17975426
  • 76.94€ / 15 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Grâce aux élastiques serre-tête et aux joints d'étanchéité intégrés à toutes les classes de protection, ces masques peuvent être facilement ajustés.
  • Et ils sont confortables à porter même sur une période prolongée, sans ressentir de gêne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P - Oil-Proof
Cup/Molded
FFP3
Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask
Oui
Sterile
Blanc
Reusable
Polypropylène, polyester
M