Learn More
Thermo Scientific™ Connecteur de colonne capillaire GC SilTite™
Utilisez les connecteurs de colonne capillaire GC SilTite pour les colonnes GC capillaires en silice fondue.
Marque:  Thermo Scientific™ 290MU500
Code produit. 10301055
  • 112.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les connecteurs de colonnes capillaires Thermo Scientific™ SilTite pour les colonnes capillaires GC en silice fondue. Ils sont revêtus de verre pour l’inertie et présentent une faible masse thermique.
Associez deux colonnes GC
Réparez les colonnes cassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Connecteur de colonne capillaire
290 MU500
0,45 à 0,53 mm
Colonne capillaire en silice fondue