Learn More
Thermo Scientific™ Connecteur de colonne capillaire GC SilTite™, dia. int. de 0,1 à 0,25 mm
Utilisez les connecteurs de colonne capillaire GC SilTite pour les colonnes GC capillaires en silice fondue.
Marque:  Thermo Scientific™ 290MN211
Code produit. 10046604
  • 86.37€ / 5 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les connecteurs de colonnes capillaires Thermo Scientific™ SilTite pour les colonnes capillaires GC en silice fondue. Ils sont revêtus de verre pour l’inertie et présentent une faible masse thermique.
Associez deux colonnes GC
Réparez les colonnes cassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Écrous du connecteur de la colonne de rechange
290 MN211
0,1 à 0,53 mm
Colonne capillaire en silice fondue