Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ferrules SilTite™
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite.
Marque:  Thermo Scientific™ 290MA217
Code produit. 10086154
  • 193.12€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite. La ferrule forme un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • Les ferrules et les écrous en métal SilTite sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même coefficient de dilatation thermique
  • La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
  • La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
  • Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de ferrules
Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310
Deux écrous SilTite et dix ferrules
290 MA217
SilTite Metal
0,53 mm