Learn More
Buerkle™ Échantillonneur StickProof en acier inoxydable V4A
Code produit. p-8014586 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
410 mm
1100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10288080
Marque: Buerkle™ 53380410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une entrée conique sur l’embout qui permet le prélèvement de très petites quantités ou de quantités plus importantes. Échantillonneur StickProof en acier inoxydable Buerkle™ V4A fabriqué en une seule pièce sans bords, rainures ou fissures pour un nettoyage parfait et facile.
  • Surface électropolie
  • Différentes quantités d’échantillons jusqu’à environ 50 ml
  • Comprend une pince et 100 sachets d’échantillonnage en PE 120 x 170 mm
  • Échantillonneur pour poudre dans la zone pharmaceutique, en acier inoxydable AISI 316 L, matériau 1.4404
  • L’embout mince peut être inséré facilement et profondément afin de prélever l’échantillon
  • Fixez le sachet avec une pince solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Comprend Pince et 100 sachets d’échantillonnage en PE de 120 x 170 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Finition Électro-poli
Certifications/Conformité Norme ISTA
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 25 mm
Longueur (métrique) 410 mm