Learn More
Brand™ Tubulure en silicone, 7 mm
Tubulure en silicone durable parfaitement adaptée à une grande variété d’applications de transfert et de pompes.
Marque:  Brand™
132.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15241399
  • 137.00€ / 25m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • Commande minimale de 25 mètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Silicone
1,5 mm
de dia. int.
7 mm
10 mm
Translucide