Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
JULABO Silicone Tubing is available in a variety of sizes.
37.00€ - 45.50€
Spécification
Gamme de températures | -60°C à +180°C |
---|---|
Matériau | Silicone |
Longueur (métrique) | 1 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17158508
|
JULABO™
8930120 |
Diamètre intérieur de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm |
37.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17168508
|
JULABO™
8930122 |
Diamètre intérieur de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm |
45.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- -50°C to +180°C
- Sizes include:
- 8 mm ID x 9 mm OD
- 12 mm ID x 14 mm OD
Spécification
-60°C à +180°C | |
Silicone | |
1 m |