Learn More
Brand™ Tubulure en silicone, 5 mm
Tubulure en silicone durable parfaitement adaptée à une grande variété d’applications de transfert et de pompes.
Marque: Brand™ 143358
103.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Translucide
- Autoclavable (121°C)
- Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
- Commande minimale de 25 mètres
Spécification
de dia. int. | |
5 mm | |
8 mm | |
Translucide |
Autoclavable | |
Silicone | |
1,5 mm |