Learn More
Cytiva Tubulure en silicone
Code produit. 11360002 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11360002
Marque: Cytiva 19469001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure de silicone pour pompe péristaltique P-1. Tubulure en silicone Cytiva avec D.I. de 3,1 mm
  • Tubulure, 140 mm, D.I. 3,1 mm
  • Silicone
  • Lot de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulures
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Quantité d’emballage 1/boîte
À utiliser avec Pour pompe péristaltique P-1
Longueur totale (métrique) 140 mm
Matériau Silicone