Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Épaisseur (métrique):
0,75 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Conditionnement:
10m
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,0 mm |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |