Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone rose SILICOSEPAC™
Code produit. 10169722
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22 à 30 mm
30 à 40 mm
40-50 mm
Longueur (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10169722
Marque: Hirschmann™ 8905519
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Les bouchons en silicone Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ sont des bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
  • Structure uniforme des pores
  • Bonne perméabilité à l’air
  • Résistance aux produits chimiques et à la température
  • Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Diamètre (métrique) interne 15-18 mm
À utiliser avec (application) Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture
Longueur (métrique) 12 mm
Quantité 10/boîte
Couleur Rose
Matériau Silicone
Type de produit Tapered Stopper