Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone rose SILICOSEPAC™
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6-9 mm
9-11 mm
11-14 mm
13-16 mm
13-16 mm
15-18 mm
18-21 mm
20-23 mm
22 à 30 mm
30 à 40 mm
40-50 mm
Longueur (métrique):
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Structure uniforme des pores
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 11-14 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Couleur | Rose |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Tapered Stopper |