Learn More
Fisherbrand™ Feuille de silicone multiusage
Un excellent choix pour les applications nécessitant de bonnes propriétés d’étanchéité à des températures élevées et basses. Les feuilles de silicone multiusage Fisherbrand™ sont également adaptées aux applications nécessitant un contact direct avec les aliments.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Disponible avec support uni ou à revers en adhésif
- Convient à une utilisation à -40°, jusqu’à +200° et +230° à court terme
- Peut être fourni sous forme de feuille ou transformé en bandes, joints, rondelles, joints et articles fabriqués
Specifications
2 x 360 x 360mm |