Learn More
Fisherbrand™ Feuille de silicone multiusage
Un excellent choix pour les applications nécessitant de bonnes propriétés d’étanchéité à des températures élevées et basses. Les feuilles de silicone multiusage Fisherbrand™ sont également adaptées aux applications nécessitant un contact direct avec les aliments.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.74000kg
Code produit. 11714365
  • 1058.35€ / 5 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Disponible avec support uni ou à revers en adhésif
  • Convient à une utilisation à -40°, jusqu’à +200° et +230° à court terme
  • Peut être fourni sous forme de feuille ou transformé en bandes, joints, rondelles, joints et articles fabriqués
Spécification
Spécification
1 x 360 x 360 mm