Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
3/4 po
Conditionnement:
10 pièces
Description
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
- Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Tous les joints répondent aux critères USDA, 3-A et BPFa
- Conformité FDA
- Tous les joints en silicone, en EPDM, en PTFE et en Viton™ sont exempts d’ingrédients d’origine animale et sont conformes à la norme USP classe IV.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Diamètre (métrique) extérieur | 3/4 po |
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 10 / boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Joint d’étanchéité |
| Matériau du coffret | Silicone |