Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Code produit. 30306742
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5 mm
14 mm
21mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 30306742
Marque: Deutsch Neumann™ 1010503
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont translucides.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 50 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Diameter (Metric) Bottom 3,5mm
Diamètre (métrique) supérieur 6,5mm
Matériau Silicone
Type de produit Tapered Stopper