Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
10,5 mm
14 mm
21mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 50 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Bottom | 3,5mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 6,5mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Tapered Stopper |