Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone Platinum
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
9,6 mm
Conditionnement:
7.50m
Description
- La tubulure en silicone de diamètre intérieur lisse améliore les caractéristiques de débit des liquides en réduisant les pics et les vallées de la surface interne
- Pas de substances extractibles
- Ne donne aucun goût ni odeur
- Excellente flexibilité et rayon de courbure
- Résiste aux déchirures
- Surface intérieure ultra-lisse
- Excellente durée de vie de la pompe péristaltique
- Fabriquée en salle blanche
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) interne | 9,6 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (impériale) externe | 0,625 in |
| Diamètre (métrique) externe | 16,0 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,125 in |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |