Learn More
Sartorius™ Joints en silicone
20.95€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type | Joint d’étanchéité |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10613772
|
Sartorius™
6980570 |
20,5 x 26,5 x 0,5 mm |
20.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10679602
|
Sartorius™
6980569 |
14,9 mm |
20.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Silicone | |
Joint d’étanchéité | |
10/boîte |