Learn More
Thermo Scientific™ Joint de porte Viton™ sans silicone pour incubateurs et étuves Thermo Scientific™ Heratherm™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèles Heratherm 400 l
Modèles Heratherm 750l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles Heratherm 750l |
| Type | Scellage Free Viton™ |