Learn More
Borer Chemie™ Tube de graisse sans silicone
Code produit. 11915756
Click to view available options
Type:
Étalon
Conditionnement:
60 GR
60g
Code produit. 11915756
Marque: Borer Chemie™ DGLR.0060
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité standard pour les dessiccateurs, les joints rodés, les robinets d’arrêt et les appareils. Les tubes de graisse sans silicone Borer Chemie™ conviennent à l’étanchéité et à la lubrification des joints en verre moulu fixes et rotatifs ainsi qu’aux raccords de graissage en plastique et en métal.
  • Excellente stabilité thermique
  • Disponibles en qualité de vide standard (étanche au vide jusqu’à 300°C) et élevée (jusqu’à 400°C)
  • Cohérence constante de lubrification entre -40°C et +250°C
  • Pas de point d’égouttement
  • Chimiquement stable contre la plupart des acides, des alcalis et des gaz
  • Insoluble dans l’eau et les alcools mono- et polyhydriques moléculaires faibles
Spécification
Type Étalon
Quantité 60 g