Learn More
Borer Chemie™ Tube de graisse sans silicone
Qualité standard pour les dessiccateurs, les joints rodés, les robinets d’arrêt et les appareils. Les tubes de graisse sans silicone Borer Chemie™ conviennent à l’étanchéité et à la lubrification des joints en verre moulu fixes et rotatifs ainsi qu’aux raccords de graissage en plastique et en métal.
Marque:  Borer Chemie™ 514215.00-CA15
Code produit. 10404681
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Excellente stabilité thermique
  • Disponibles en qualité de vide standard (étanche au vide jusqu’à 300°C) et élevée (jusqu’à 400°C)
  • Cohérence constante de lubrification entre -40°C et +250°C
  • Pas de point d’égouttement
  • Chimiquement stable contre la plupart des acides, des alcalis et des gaz
  • Insoluble dans l’eau et les alcools mono- et polyhydriques moléculaires faibles
Spécification
Spécification
Étalon
60 g