Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour têtes de pompe MF1 et MF4
Pour une utilisation avec les têtes de pompe MF1 et MF4
Marque: Gilson™ F1825132
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Silicone
Spécification
Tubulure d’extension | |
1 mm | |
300 cm | |
Contamination biologique | |
7°ml/min | |
Translucide |
Autoclavables | |
Élastomère silicone | |
Pour les têtes de pompe MF1 et MF4 | |
1/boîte | |
Haut | |
230°C |