Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée en silicone de 40 mm, bouchon à rabat et d’arrêt, position personnalisée Tbc à l’arrière pour Ich750
Utiliser ces ports d’entrée avec des fours à convection. Les points d’entrée des fours à convection et universels Memmert™ peuvent être fermés par rabat dans des positions spécifiques à l’arrière.
Marque: Memmert™ ICH750F7
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre libre de 38 mm
- Pour les étuves Memmert
Spécification
Modèles 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
Acier inoxydable | |
Port d’entrée | |
38 mm |