Learn More
Solution de métal étalon de silicium, 1000 ppm, pour AAS, solution aqueuse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Solution étalon de métal au silicone, 1 000 ppm, pour AAS, solution aqueuse
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silicon solution 1000 ppm