Learn More
Lingots de silicone, 9,5 mm (0,375 po) de diamètre x 9,5 mm (0,375 po) de longueur, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364978
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon slugs
Note relative au nom 9.5mm (0.375 in.) dia. x 9.5mm (0.375 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.9999%
Odeur Odorless
Poids ≈1.57g/slug
Forme Pastille
Nom du produit
Lingots de silicone, 9,5 mm (0,375 po) de diamètre x 9,5 mm (0,375 po) de longueur, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >