Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14.4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10m
5m
Description
- Le tube n’a pas d’odeur, n’est pas contaminé ou n’a pas de réaction avec le chlore
- La tubulure durcie au platine est hautement translucide, sans jaunissement, contrairement aux matériaux durcis au peroxyde
- 60°IRHD ±5°C
- Approuvé FDA, BGA et WRC
- Plage de températures : -60°C à 200°C
- Produit anti-adhérent, hydrophobe
- Haute résistance électrique et à l’ozone
- Accumulation bactériologique réduite
- Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BGA et WRC |
| Matériau | Silicone (catalyse platine) |
| Diamètre (métrique) externe | 22,5 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,25 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales |
| Couleur | Translucide |