Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine
Code produit. 11532563 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14.4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10m
5m
Code produit. 11532563
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour une utilisation avec une pompe péristaltique en raison de sa résistance à la déchirure plus élevée et de sa vulnérabilité moindre à la fissuration ou aux dommages mécaniques.
  • Le tube n’a pas d’odeur, n’est pas contaminé ou n’a pas de réaction avec le chlore
  • La tubulure durcie au platine est hautement translucide, sans jaunissement, contrairement aux matériaux durcis au peroxyde
  • 60°IRHD ±5°C
  • Approuvé FDA, BGA et WRC
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Produit anti-adhérent, hydrophobe
  • Haute résistance électrique et à l’ozone
  • Accumulation bactériologique réduite
  • Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BGA et WRC
Matériau Silicone (catalyse platine)
Diamètre (métrique) externe 3 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Couleur Translucide