Learn More
Saint Gobain Life Sciences Gant thermorésistant en caoutchouc de silicone pour la protection des mains
Click to view available options
:
Dimensions : 190 x 98 mm
Description
- Taille unique
- Fabriqué en caoutchouc de silicone résistant aux déchirures
- Résiste à des températures allant jusqu’à 260°C et descendant jusqu’à -57°C
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants |
| Temperature (Metric) Max | 260°C |
| Quantité | 1/boîte |
| Résistant à | Haute température |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Largeur (métrique) | 98 mm |