Learn More
Poudre de silicium, cristalline, APS≈ 100 nm, 99 %, synthétisée par plasma, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15467165
Poudre de silicium, cristalline, APS≈ 100 nm, 99 %, synthétisée par plasma, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15467165
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 15467165
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046308.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Note relative au nom Plasma Synthesized
Numéro UN UN1346
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Granulométrie APS ≈100nm
Forme Cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24L038 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
Numéro de lotT23K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
Numéro de lotY17J036 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
Numéro de lotL17Y026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
Numéro de lotM15H055 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number046308.04,046308.18,046308.09
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicon powder, crystalline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Silicon
Nom du produit
Poudre de silicium, cristalline, APS≈ 100 nm, 99 %, synthétisée par plasma, Thermo Scientific Chemicals >