Learn More
Poudre de silicone, cristalline, maille de -325, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11303817
Poudre de silicone, cristalline, maille de -325, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303817
50 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Code produit. 11303817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035662.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1346
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot5005S13T Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2025 Catalog Number035662.03,035662.18,035662.09
Numéro de lot5004I15X Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2023 Catalog Number035662.03,035662.18,035662.09
Numéro de lot5005N21P Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
Numéro de lotY10H058 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number035662.03,035662.18,035483.30,035483.18
Numéro de lotC16P28 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
Nom du produit
Poudre de silicone, cristalline, maille de -325, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >