Learn More
Poudre de silicone, cristalline, maille de -140, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354647
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour la pulvérisation de plasma
For plasma spraying
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon powder
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1346
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 98%
Dimensions de la maille −140 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre cristalline