Learn More
Poudre de silicium, cristaux, -100+200 mesh, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15467015
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045609.09
10 g N/A
N/A
15477015
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045609.18
50 g N/A
N/A
15487015
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045609.30
250 g N/A
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-21-3
28.09
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicone
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]
Spécification
Silicon
Noir à gris
99.99% (Metals basis)
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicone
5461123
Odorless
7440-21-3
Poudre cristalline
Si
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.09
CHEBI:27573
Gray to black powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H228-H303 :Matière solide inflammable.Nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8