Learn More
Poudre de silicium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11359678
Poudre de silicium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359678
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11359678
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044185.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon
Note relative au nom For analysis APS
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Odeur Odorless
Aspect Powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX21K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Numéro de lotU18J062 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Numéro de lotR16I010 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Numéro de lotY29H008 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Numéro de lotX21H054 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Nom du produit
Poudre de silicium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >