Learn More
Silicone, solution étalon de plasma, Specpure™, Si 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348997
Silicone, solution étalon de plasma, Specpure™, Si 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348997
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11348997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038717.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085311
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon plasma standard solution
Note relative au nom Si 1000μg/mL
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1543951 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Numéro de lot1533783 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Numéro de lot1533791 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Numéro de lot1525850 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Numéro de lot1525851 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/02/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Nom du produit
Silicone, solution étalon de plasma, Specpure™, Si 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >