Learn More
Morceaux de silicium, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
84.70€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-21-3
Formule moléculaire Si
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
Numéro MDL MFCD00085311
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nom IUPAC silicone
SMILES [Si]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.22
100 g
84.70€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11364648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.36
500 g
261.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-21-3
28.09
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicone
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]
Spécification
Silicon
Morceau, 0,1 à 2,5 cm (0,04 à 1,0 po)
Si
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.09
CHEBI:27573
Lump
7440-21-3
99.9999% (Metals basis)
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicone
5461123
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H303 :Potentiellement nocif en cas d’ingestion.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante