Learn More
Oxyde de silicium(IV), fumée amorphe, S.A. de 175 à 225m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Pour adhésifs, revêtements, antimoussants
32.30€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11335537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042740.18
50 g
32.30€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11355537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042740.30
250 g
85.50€
250g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11345537
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042740.A1
1 kg
134.00€
1kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 175 à 225 m2/g
Spécification
Identifiants chimiques
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
Spécification
2230°C
1710°C
Blanc
O2Si
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.09
2.2
Silicon(IV) oxide
7631-86-9
Poudre
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Insoluble in water.
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H373 :Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante