Learn More
Oxyde de silicium(IV), 50 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11314778
Oxyde de silicium(IV), 50 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314778
1 kg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
5 kg
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11314778
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043109.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
S.A. 180 m2/g
Silica is used primarily in the production of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles, and many other uses. The majority of optical fibers for telecommunication are also made from silica. It is a primary raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain. The main ingredient in sand casting for the manufacture of a large number of metallic components in engineering and other applications. Primarily as a flow agent in powdered foods, or to adsorb water in hygroscopic applications. It is the primary component of diatomaceous earth. Colloidal silica is also used as a wine, beer, and juice fining agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Note relative au nom 50% in H2O
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in alkalis.
Poids de la formule 60.09
Odeur Odorless
Densité 1.40 g/cm3 at 20°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC31R026 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043109.A7,043109.A1
Numéro de lotC19U038 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043109.A7,043109.A1
Numéro de lotA05Q15 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043109.A7,043109.A1
Numéro de lotH01T031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043109.A7,043109.A1
Numéro de lotH20L76 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043109.A7,043109.A1
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Oxyde de silicium(IV), 50 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals >