Learn More
Oxyde de silicium(IV), 30 % dans de l’éthylène glycol, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394748
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon (IV) oxide
Note relative au nom Colloidal dispersion
Couleur Blanc
Forme physique Particules dans un liquide
Quantité 5 kg
Formule linéaire SiO2
Nom IUPAC silanedione
Poids de la formule 60.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in Ethylene glycol
Odeur Sweet
Densité 1.3 g/mL